3-(Benzyloxy)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-[3-(Benzyloxy)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-(3-(Benzyloxy)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-Benzyloxyphenylboronic acid, pinacol ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
594369-5G
SIAL594369-5GEA
247
EUR
SIAL594369-5G
3-(Benzyloxy)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
3-(Benzyloxy)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₉H₂₃BO₃ Molecular Weight: 310,1951 g/mol |
MDL:
MFCD05663839 CAS-Nummer: 765908-38-1 |