2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-5-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-5-carbaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
594423-5G
SIAL594423-5GEA
132
EUR
SIAL594423-5G
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-5-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-5-carbaldehyd
Formel:
C₈H₄F₂O₃ Molecular Weight: 186.11 g/mol |
MDL:
MFCD00792420 CAS-Nummer: 656-42-8 |