4-Acetoxy-3-methoxyphenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
594474-5G
SIAL594474-5GEA
221
EUR
SIAL594474-5G
4-Acetoxy-3-methoxyphenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
4-Acetoxy-3-methoxyphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₅H₂₁BO₅ |
MDL:
MFCD03789257 CAS-Nummer: 811841-45-9 |