ω-Brom-2-chloracetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
594482-1G 594482-5G
SIAL594482-1GEA 62.8 EUR
SIAL594482-1G SIAL594482-5G
ω-Brom-2-chloracetophenon, Sigma-Aldrich®
ω-Brom-2-chloracetophenon
Formel: C₈H₆BrClO
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00832993
CAS-Nummer: 5000-66-8
UN: 1760
ADR: 8,II