2-(Trifluormethyl)benzamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-(Trifluormethyl)benzoesäureamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
594512-1G
SIAL594512-1GEA
63.5
EUR
SIAL594512-1G
2-(Trifluormethyl)benzamid, Sigma-Aldrich®
2-(Trifluormethyl)benzamid
Formel:
C₈H₆F₃NO Molecular Weight: 189,14 g/mol |
MDL:
MFCD00014798 CAS-Nummer: 360-64-5 EINECS: 206-637-2 |