4-Chlor-2-methylbenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
594547-5G
SIAL594547-5GEA
29.9
EUR
SIAL594547-5G
4-Chlor-2-methylbenzonitril, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-2-methylbenzonitril
Formel:
C₈H₆ClN Molecular Weight: 151,60 g/mol |
MDL:
MFCD00045603 CAS-Nummer: 50712-68-0 |