ω-Brom-2,4-dihydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,4-Dihydroxyphenacylbromid, 2-Brom-1-(2,4-dihydroxyphenyl)ethan-1-on, 2-Brom-2',4'-dihydroxyacetophenon, α-Brom-2,4-dihydroxyacetophenon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
594598-1G
SIAL594598-1GEA
95
EUR
SIAL594598-1G
ω-Brom-2,4-dihydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
ω-Brom-2,4-dihydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₇BrO₃ Molecular Weight: 231,05 g/mol |
MDL:
MFCD03789098 CAS-Nummer: 2491-39-6 |