3-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid methyll ester, 2-(3-Methoxycarbonylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid Pinacol ester, Methyl 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate, 3-Methoxycarbonylphenylboronic acid pinacol ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
594652-1G
SIAL594652-1GEA
33.2
EUR
SIAL594652-1G
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₁₉BO₄ Molecular Weight: 262,1093 g/mol |
MDL:
MFCD03789258 CAS-Nummer: 480425-35-2 |