4-Fluor-o-toluonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
594660-5G
SIAL594660-5GEA
128
EUR
SIAL594660-5G
4-Fluor-o-toluonitril, Sigma-Aldrich®
4-Fluor-o-toluonitril
Formel:
C₈H₆FN Molecular Weight: 135,14 g/mol |
MDL:
MFCD03095106 CAS-Nummer: 147754-12-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |