Methyl-3,4-difluorbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl 3,4-difluorobenzoate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
594717-5G
SIAL594717-5GEA
45
EUR
SIAL594717-5G
Methyl-3,4-difluorbenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-3,4-difluorbenzoat
Formel:
C₈H₆F₂O₂ Molecular Weight: 172.13 g/mol |
MDL:
MFCD00276597 CAS-Nummer: 369-25-5 |