Methyl-2,5-difluorbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl 2,5-difluorobenzoate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
594822-5G
SIAL594822-5GEA
43
EUR
SIAL594822-5G
Methyl-2,5-difluorbenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-2,5-difluorbenzoat
Formel:
C₈H₆F₂O₂ Molecular Weight: 172,13 g/mol |
MDL:
MFCD03093800 CAS-Nummer: 362601-90-9 |