Titannitrid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Titanium nitride

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

595063-25G
SIAL595063-25GEA 72.8 EUR
SIAL595063-25G
Titannitrid, Sigma-Aldrich®
Titannitrid
Formel: NTi
Molecular Weight: 61,89 g/mol
Schmelzpunkt: 2930 °C
Dichte: 5,24 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00049596
CAS-Nummer: 25583-20-4
EINECS: 247-117-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR