2-Fluor-5-methylpyridin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 2-Fluoro-5-picoline

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

595136-1G
SIAL595136-1GEA 37.5 EUR
SIAL595136-1G
2-Fluor-5-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Fluor-5-methylpyridin
Formel: C₆H₆FN
Molecular Weight: 111,12 g/mol
Siedepunkt: 152…155 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,077 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00041225
CAS-Nummer: 2369-19-9
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR