3-(4-Bromphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
595438-5G
SIAL595438-5GEA
70.6
EUR
SIAL595438-5G
3-(4-Bromphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
3-(4-Bromphenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₉BrO₂ Molecular Weight: 229,07 g/mol |
MDL:
MFCD01310793 CAS-Nummer: 1643-30-7 |