4,6-Dichlor-5-methylpyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
595446-5G
SIAL595446-5GEA
152
EUR
SIAL595446-5G
4,6-Dichlor-5-methylpyrimidin, Sigma-Aldrich®
4,6-Dichloro-5-methylpyrimidine
Formel:
C₅H₄Cl₂N₂ Molecular Weight: 163,01 g/mol |
MDL:
MFCD01646112 CAS-Nummer: 4316-97-6 UN: 3261 ADR: 8,II |