1-Chlor-5-(trimethylsilyl)-4-pentin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
595918-5G
SIAL595918-5GEA
34
EUR
SIAL595918-5G
1-Chlor-5-(trimethylsilyl)-4-pentin, Sigma-Aldrich®
1-Chlor-5-(trimethylsilyl)-4-pentin
Formel:
C₈H₁₅ClSi Molecular Weight: 174,75 g/mol |
MDL:
MFCD00671353 CAS-Nummer: 77113-48-5 |