2-Iod-m-xylol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,6-Dimethyl-1-iodbenzol, 2,6-Dimethyliodbenzol, 1,3-Dimethyl-2-iodbenzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

596795-5G
SIAL596795-5GEA 82.6 EUR
SIAL596795-5G
2-Iod-m-xylol, Sigma-Aldrich®
2-Iod-m-xylol
Formel: C₈H₉I
Molecular Weight: 232,06 g/mol
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 11,2 °C
Dichte: 1,6518 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00019012
CAS-Nummer: 608-28-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR