4-Amino-2-chlorpyrimidin-5-carbosäurenitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Amino-2-chloro-5-pyrimidinecarbonitrile
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
597600-1G
SIAL597600-1GEA
85
EUR
SIAL597600-1G
4-Amino-2-chlorpyrimidin-5-carbosäurenitril, Sigma-Aldrich®
4-Amino-2-chlorpyrimidin-5-carbosäurenitril
Formel:
C₅H₃ClN₄ Molecular Weight: 154,56 g/mol |
MDL:
MFCD00052343 CAS-Nummer: 94741-69-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |