4,7-Dichlorisatin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
4,7-Dichlor-2,3-indolindion, 4,7-Dichlor-1H-indol-2,3-dion, 4,7-Dichlor-2,3-dioxoindolin, 4,7-Dichlorindolin-2,3-dion
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
597813-1G
SIAL597813-1GEA
95.8
EUR
SIAL597813-1G
4,7-Dichlorisatin, Sigma-Aldrich®
4,7-Dichlorisatin
Formel:
C₈H₃Cl₂NO₂ Molecular Weight: 216,02 g/mol |
MDL:
MFCD00047214 CAS-Nummer: 18711-13-2 |