1-(2,4,6-Trichlorphenyl)-2-thioharnstoff, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,4,6-Trichlorphenylthioharnstoff, N-(2,4,6-Trichlorphenyl)thioharnstoff
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
598143-1G
SIAL598143-1GEA
41.7
EUR
SIAL598143-1G
1-(2,4,6-Trichlorphenyl)-2-thioharnstoff, Sigma-Aldrich®
1-(2,4,6-Trichlorphenyl)-2-thioharnstoff
Formel:
(C₆H₂Cl₃)NC(S)NH₂ Molecular Weight: 255,55 g/mol |
MDL:
MFCD00041153 CAS-Nummer: 31118-87-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |