Isovalerophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 3-Methyl-1-phenyl-1-butanon

59920-10ML
SIAL59920-10MLEA 125 EUR
SIAL59920-10ML
Isovalerophenon, Sigma-Aldrich®
Isovalerophenon
Formel: (C₆H₅)C(O)CH₂CH(CH₃)CH₃
Molecular Weight: 162,23 g/mol
Siedepunkt: 236,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2 °C
Dichte: 0,966 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00026486
CAS-Nummer: 582-62-7
EINECS: 209-489-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR