3-Hydroxy-p-anisaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Isovanillin, Isovanicaline, 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, Isovanillic aldehyde

59940-100G
SIAL59940-100GEA 71.2 EUR
SIAL59940-100G
3-Hydroxy-p-anisaldehyd, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxy-p-anisaldehyd
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 308 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 68…70 °C
Dichte: 1,401 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003369
CAS-Nummer: 621-59-0
EINECS: 210-694-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR