Kämpferol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one

60010-100MG 60010-25MG
SIAL60010-100MGEA 542 EUR
SIAL60010-100MG SIAL60010-25MG
Kämpferol, Sigma-Aldrich®
Kämpferol
Formel: C₁₅H₁₀O₆
Molecular Weight: 286.24 g/mol
MDL: MFCD00016938
CAS-Nummer: 520-18-3
EINECS: 208-287-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR