Kämpferol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
60010-100MG
60010-25MG
SIAL60010-100MGEA
542
EUR
SIAL60010-100MG
SIAL60010-25MG
Kämpferol, Sigma-Aldrich®
Kämpferol
Formel:
C₁₅H₁₀O₆ Molecular Weight: 286.24 g/mol |
MDL:
MFCD00016938 CAS-Nummer: 520-18-3 EINECS: 208-287-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...