Kaliumacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Essigsäure Kaliumsalz
60035-1KG
60035-250G
60035-50G
SIAL60035-1KGEA
210
EUR
SIAL60035-1KG
SIAL60035-250G
SIAL60035-50G
Kaliumacetat, Sigma-Aldrich®
Kaliumacetat
Formel:
CH₃COOK Schmelzpunkt: 304 °C Dichte: 1,57 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >250 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012458 CAS-Nummer: 127-08-2 EINECS: 204-822-2 Merck Index: 13,07687 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...