Kaliumbromid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

60089-100G 60089-500G
SIAL60089-100GEA 49 EUR
SIAL60089-100G SIAL60089-500G
Kaliumbromid, Sigma-Aldrich®
Kaliumbromid
Formel: KBr
Siedepunkt: 1435 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 730 °C
Dichte: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011358
CAS-Nummer: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR