Kaliumcarbonat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Pottasche

60108-1KG-F
SIAL60108-1KG-FEA 114 EUR
SIAL60108-1KG-F
Kaliumcarbonat, Sigma-Aldrich®
Kaliumcarbonat
Formel: K₂CO₃
Schmelzpunkt: 891 °C
Dichte: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011382
CAS-Nummer: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Merck Index: 13,07702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR