Kaliumcyanid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cyankalium, Zyankali
60178-100G
60178-25G
SIAL60178-100GEA
97.7
EUR
SIAL60178-100G
SIAL60178-25G
Kaliumcyanid, Sigma-Aldrich®
Kaliumcyanid
Formel:
KCN Siedepunkt: 1625 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 634 °C Dichte: 1,55 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011397 CAS-Nummer: 151-50-8 EINECS: 205-792-3 UN: 1680 ADR: 6.1,I Merck Index: 13,07709 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...