Kaliumdihydrogenphosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
60218-1KG
60218-100G
60218-500G
SIAL60218-1KGEA
261
EUR
SIAL60218-1KG
SIAL60218-100G
SIAL60218-500G
Kaliumdihydrogenphosphat, Sigma-Aldrich®
Kaliumdihydrogenphosphat
Formel:
KH₂PO₄ Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 253 °C Dichte: 2,3 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011401 CAS-Nummer: 7778-77-0 EINECS: 231-913-4 REACH: 01-2119490224-41 Merck Index: 13,07744 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...