Kaliumfluorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

60238-100G-F 60238-500G-F
SIAL60238-100G-FEA 72.5 EUR
SIAL60238-100G-F SIAL60238-500G-F
Kaliumfluorid, Sigma-Aldrich®
Potassium fluoride
Formel: KF
Siedepunkt: 1505 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 860 °C
Dichte: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011398
CAS-Nummer: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07714

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR