Kaliumformiat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Ameisensäure Kaliumsalz

60246-100G
SIAL60246-100GEA 237 EUR
SIAL60246-100G
Kaliumformiat, Sigma-Aldrich®
Kaliumformiat
Formel: CHKO₂
Molecular Weight: 84,12 g/mol
Schmelzpunkt: 165…168 °C
Dichte: 1,99 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00013100
CAS-Nummer: 590-29-4
EINECS: 209-677-9
Merck Index: 12,07795

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR