Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

60279-250G
SIAL60279-250GEA 89.7 EUR
SIAL60279-250G
Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Formel: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Schmelzpunkt: 70 °C
Dichte: 1,889 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167023
CAS-Nummer: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 12,07793

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR