Kaliumdisulfit, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Kaliummetabisulfit, di-Kaliumdisulfit, Dikaliumdisulfit, Kaliumpyrosulfit

60508-5KG
SIAL60508-5KGEA 680 EUR
SIAL60508-5KG
Kaliumdisulfit, Sigma-Aldrich®
Kaliumdisulfit
Formel: K₂O₅S₂
Molecular Weight: 222,33 g/mol
Schmelzpunkt: 190 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00167605
CAS-Nummer: 16731-55-8
EINECS: 240-795-3
Merck Index: 13,07729

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR