Essigsäureanhydrid-[13C4,D6] (99% ¹³C , 97% D), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Acetic anhydride-[¹³C₄,²H₆]
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
607428-100MG
SIAL607428-100MGEA
1110
EUR
SIAL607428-100MG
Essigsäureanhydrid-[13C4,D6] (99% ¹³C , 97% D), Sigma-Aldrich®
Essigsäureanhydrid-[13C4,D6]
Formel:
C₄H₆O₃ |
MDL:
MFCD00190254 CAS-Nummer: 285977-77-7 |