Essigsäureanhydrid-[1,1'-13C2,D6] (99% ¹³C , 98% D), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Acetic anhydride-[1,1'-¹³C₂,²H₆]
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
607452-100MG
SIAL607452-100MGEA
986
EUR
SIAL607452-100MG
Essigsäureanhydrid-[1,1'-13C2,D6] (99% ¹³C , 98% D), Sigma-Aldrich®
Essigsäureanhydrid-[1,1'-13C2,D6]
Formel:
C₄H₆O₃ |
MDL:
MFCD00190252 CAS-Nummer: 285977-78-8 |