Lanthan(III)oxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

61552-500G-F
SIAL61552-500G-FEA 181 EUR
SIAL61552-500G-F
Lanthan(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Lanthan(III)oxid
Formel: La₂O₃
Molecular Weight: 325,81 g/mol
Siedepunkt: 4200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2315 °C
Dichte: 6,51 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011071
CAS-Nummer: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR