Ethyllaurat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Dodecansäureethylester, Ethyldodecanoat, Laurinsäureethylester
61630-100ML
SIAL61630-100MLEA 43.4 EUR
SIAL61630-100ML
Ethyllaurat, Sigma-Aldrich®
Ethyllaurat
Formel: C₁₄H₂₈O₂
Molecular Weight: 228,38 g/mol
Siedepunkt: 269 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015065
CAS-Nummer: 106-33-2
EINECS: 203-386-0
Merck Index: 13,03851