Triphenylen-[D12], Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

616362-1G
SIAL616362-1GEA 587 EUR
SIAL616362-1G
Triphenylen-[D12], Sigma-Aldrich®
Triphenylen-[D12]
Formel: C₁₈D₁₂
CAS-Nummer: 17777-56-9
UN: 3077
ADR: 9,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR