Bis(2-ethylhexyl)phthalat-[Ring-D4] (98% D), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Bis(2-ethylhexyl) phthalate-[ring-²H₄]
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
617180-100MG
SIAL617180-100MGEA 419 EUR
SIAL617180-100MG
Bis(2-ethylhexyl)phthalat-[Ring-D4] (98% D), Sigma-Aldrich®
Bis(2-ethylhexyl)phthalat-[Ring-D4]
Formel: C₂₄H₃₄D₄O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143759
CAS-Nummer: 93951-87-2