N-Lauroylsarkosin Natriumsalz 30% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

61747-100ML 61747-500ML
SIAL61747-100MLEA 35.5 EUR
SIAL61747-100ML SIAL61747-500ML
N-Lauroylsarkosin Natriumsalz 30% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
N-Lauroylsarkosin Natriumsalz
Formel: H₃C(CH₂)₁₀C(O)N(CH₃)CH₂COONa
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042728
CAS-Nummer: 137-16-6
EINECS: 205-281-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0126d80345cce5dd675a83796c379bd44cebacef&vid=48c74917d6a93a32467317ef6c6fdbf24f3b6dc2&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR