(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-chlorphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid
61902-500MG-F
SIAL61902-500MG-FEA
236
EUR
SIAL61902-500MG-F
(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-chlorphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-chlorphenyl)propionsäure
Formel:
C₁₄H₁₈ClNO₄ Molecular Weight: 299,7500 g/mol |
MDL:
MFCD03427960 CAS-Nummer: 479064-93-2 |