α-Linolensäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
9Z,12Z,15Z-Octadecatriensäure, Linolensäure, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatriensäure, ALA
62170-10ML-F
62170-50ML-F
SIAL62170-10ML-FEA
157
EUR
SIAL62170-10ML-F
SIAL62170-50ML-F
α-Linolensäure, Sigma-Aldrich®
α-Linolensäure
Formel:
C₁₈H₃₀O₂ Molecular Weight: 278.44 g/mol Siedepunkt: 443 Schmelzpunkt: –9.5 °C Dichte: 0.9141 g/cm³ (18 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00065720 CAS-Nummer: 463-40-1 EINECS: 207-334-8 Merck Index: 12,05530 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...