α-Linolensäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 9Z,12Z,15Z-Octadecatriensäure, Linolensäure, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatriensäure, ALA

62170-10ML-F 62170-50ML-F
SIAL62170-10ML-FEA 157 EUR
SIAL62170-10ML-F SIAL62170-50ML-F
α-Linolensäure, Sigma-Aldrich®
α-Linolensäure
Formel: C₁₈H₃₀O₂
Molecular Weight: 278.44 g/mol
Siedepunkt: 443
Schmelzpunkt: –9.5 °C
Dichte: 0.9141 g/cm³ (18 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065720
CAS-Nummer: 463-40-1
EINECS: 207-334-8
Merck Index: 12,05530

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR