α-Linolensäuremethylester, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Methyllinolenat, 9Z,12Z,15Z-Octadecatriensäuremethylester, Methyl-(9Z,12Z,15Z)-9,12,15-octadecatrienoat, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatriensäuremethylester, Methyl-cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoat, Linolensäuremethylester, Methyl-α-linolenat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

62210-10ML-F
SIAL62210-10ML-FEA 98.3 EUR
SIAL62210-10ML-F
α-Linolensäuremethylester, Sigma-Aldrich®
α-Linolensäuremethylester
Formel: C₁₉H₃₂O₂
Molecular Weight: 292,46 g/mol
Siedepunkt: 364 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –57 °C
Dichte: 0,8982 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00135851
CAS-Nummer: 301-00-8
EINECS: 206-102-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR