Linolsäure 60% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

62240-1L-F 62240-250ML-F
SIAL62240-1L-FEA 175 EUR
SIAL62240-1L-F SIAL62240-250ML-F
Linolsäure 60% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Linolsäure
Formel: C₁₈H₃₂O₂
MDL: MFCD00064241
CAS-Nummer: 60-33-3
EINECS: 200-470-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR