Lithiummethanolat 10% in Methanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Lithiummethylat, Methanol Lithiumsalz, Lithiummethoxid
62562-100ML-F
SIAL62562-100ML-FEA 240 EUR
SIAL62562-100ML-F
Lithiummethanolat 10% in Methanol, Sigma-Aldrich®
Lithiummethanolat
Formel: CH₃LiO
Molecular Weight: 37,98 g/mol
MDL: MFCD00036357
CAS-Nummer: 865-34-9
EINECS: 212-737-7
UN: 3274
ADR: 3,II