Lithiumnitrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

62574-500G-F
SIAL62574-500G-FEA 253 EUR
SIAL62574-500G-F
Lithiumnitrat, Sigma-Aldrich®
Lithium nitrate
Formel: LiNO₃
Molecular Weight: 68,95 g/mol
Schmelzpunkt: 255 °C
Dichte: 2,38 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011094
CAS-Nummer: 7790-69-4
EINECS: 232-218-9
UN: 2722
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,05558

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR