L(+)-Lysin Monohydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
62929-100G-F
SIAL62929-100G-FEA
51.3
EUR
SIAL62929-100G-F
L(+)-Lysin Monohydrochlorid, Sigma-Aldrich®
L(+)-Lysin Monohydrochlorid
Formel:
H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl Schmelzpunkt: 263…264 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064564 CAS-Nummer: 657-27-2 EINECS: 211-519-9 |