2,4,5-Trichlorphenylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

630004-1G
SIAL630004-1GEA 37 EUR
SIAL630004-1G
2,4,5-Trichlorphenylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
2,4,5-Trichlorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₂Cl₃NS
Molecular Weight: 238,52 g/mol
Siedepunkt: 280 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 47…49 °C
MDL: MFCD00041052
CAS-Nummer: 23165-46-0
EINECS: 245-471-5
UN: 2923
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR