2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(2-Hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl)ethan-1-on
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
630586-5G
SIAL630586-5GEA
61.9
EUR
SIAL630586-5G
2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenon
Formel:
C₁₀H₁₂O₄ Molecular Weight: 196.2 |
MDL:
MFCD00017243 CAS-Nummer: 90-24-4 EINECS: 201-978-3 |